Benzyl 3,3-difluoro-4-hydroxypiperidine-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC430296-1G
APOSPC430296-1GEA
865
EUR
APOSPC430296-1G
Benzyl 3,3-difluoro-4-hydroxypiperidine-1-carboxylate
Benzyl 3,3-difluoro-4-hydroxypiperidine-1-carboxylate
Formel:
C₁₃H₁₅F₂NO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16250752 CAS-Nummer: 1255666-33-1 |