2-(Difluormethoxy)benzylalkohol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC4303-5G PC4303-25G PC4303-100G
APOSPC4303-5GEA 37.7 EUR
APOSPC4303-5G APOSPC4303-25G APOSPC4303-100G
2-(Difluormethoxy)benzylalkohol 98%
2-(Difluormethoxy)benzylalkohol
Formel: C₈H₈F₂O₂
Schmelzpunkt: 42 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00236226
CAS-Nummer: 72768-94-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR