tert-Butyl 4-hydroxy-4-(trifluoromethyl)piperidine-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC430306-1G
APOSPC430306-1GEA
655
EUR
APOSPC430306-1G
tert-Butyl 4-hydroxy-4-(trifluoromethyl)piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-hydroxy-4-(trifluoromethyl)piperidine-1-carboxylate
Formel:
C₁₁H₁₈F₃NO₃ Molecular Weight: 269,261 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16990768 CAS-Nummer: 550371-74-9 |