2-(8-Aza-bicyclo[3.2.1]octan-3-yl)acetic acid 2,2,2-trifluoroacetate
Lieferant: Apollo Scientific
PC430315-1G
APOSPC430315-1GEA 865 EUR
APOSPC430315-1G
2-(8-Aza-bicyclo[3.2.1]octan-3-yl)acetic acid 2,2,2-trifluoroacetate
2-(8-Aza-bicyclo[3.2.1]octan-3-yl)acetic acid 2,2,2-trifluoroacetate
Formel: C₉H₁₅NO₂·CF₃CO₂H
Molecular Weight: 283,244 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD27978598
CAS-Nummer: 1980044-86-7