tert-Butyl-4-((4-fluorophenyl)(hydroxy)methyl)piperidine-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC430317-1G
APOSPC430317-1GEA
364
EUR
APOSPC430317-1G
tert-Butyl-4-((4-fluorophenyl)(hydroxy)methyl)piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl-4-((4-fluorophenyl)(hydroxy)methyl)piperidine-1-carboxylate
Formel:
C₁₇H₂₄FNO₃ Molecular Weight: 309,38 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11041269 CAS-Nummer: 160296-41-3 |