1-N-Boc-4-Fluoromethylpiperidine
Lieferant: Apollo Scientific
PC430319-1G
APOSPC430319-1GEA 764 EUR
APOSPC430319-1G
1-N-Boc-4-Fluoromethylpiperidine
1-N-Boc-4-Fluoromethylpiperidine
Formel: C₁₁H₂₀FNO₂
Molecular Weight: 217,28 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11054100
CAS-Nummer: 259143-03-8