tert-Butyl-3-(trifluoromethyl)piperidine-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC430321-1G
APOSPC430321-1GEA
865
EUR
APOSPC430321-1G
tert-Butyl-3-(trifluoromethyl)piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl-3-(trifluoromethyl)piperidine-1-carboxylate
Formel:
C₁₁H₁₈F₃NO₂ Molecular Weight: 253,27 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11054108 CAS-Nummer: 1093759-71-7 |