1-N-Boc-4-Fluoropiperidine
Lieferant: Apollo Scientific
PC430322-1G
APOSPC430322-1GEA
865
EUR
APOSPC430322-1G
1-N-Boc-4-Fluoropiperidine
1-N-Boc-4-Fluoropiperidine
Formel:
C₁₀H₁₈FNO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11054109 CAS-Nummer: 178181-55-0 |