1-Benzyl-3-(2,2,2-trifluoroacetyl)piperidin-4-one hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC430324-1G
APOSPC430324-1GEA
568
EUR
APOSPC430324-1G
1-Benzyl-3-(2,2,2-trifluoroacetyl)piperidin-4-one hydrochloride
1-Benzyl-3-(2,2,2-trifluoroacetyl)piperidin-4-one hydrochloride
Formel:
C₁₄H₁₄F₃NO₂·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11840353 CAS-Nummer: 1198285-40-3 |