1,1'-(Piperidine-1,3-diyl)bis(2,2,2-trifluoroethanone)
Lieferant: Apollo Scientific
PC430326-1G
APOSPC430326-1GEA
655
EUR
APOSPC430326-1G
1,1'-(Piperidine-1,3-diyl)bis(2,2,2-trifluoroethanone)
1,1'-(Piperidine-1,3-diyl)bis(2,2,2-trifluoroethanone)
Formel:
C₉H₉F₆NO₂ Molecular Weight: 277,164 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11840380 CAS-Nummer: 1159982-57-6 |