tert-Butyl 4-(2,2,2-trifluoro-1-aminoethyl)piperidine-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-(1-Boc-4-piperidyl)-2,2,2-trifluoroethylamine
PC430328-1G
APOSPC430328-1GEA
865
EUR
APOSPC430328-1G
tert-Butyl 4-(2,2,2-trifluoro-1-aminoethyl)piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-(2,2,2-trifluoro-1-aminoethyl)piperidine-1-carboxylate
Formel:
C₁₂H₂₁F₃N₂O₂ Molecular Weight: 282,303 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12026401 CAS-Nummer: 1159982-64-5 |