2,2,2-Trifluoro-1-(4-(4-methylbenzoyl)piperidin-1-yl)ethanone
Lieferant: Apollo Scientific
PC430333-1G
APOSPC430333-1GEA
364
EUR
APOSPC430333-1G
2,2,2-Trifluoro-1-(4-(4-methylbenzoyl)piperidin-1-yl)ethanone
2,2,2-Trifluoro-1-(4-(4-methylbenzoyl)piperidin-1-yl)ethanone
Formel:
C₁₅H₁₆F₃NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12912616 CAS-Nummer: 1198285-26-5 |