1-(4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidin-1-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Lieferant: Apollo Scientific
PC430334-1G
APOSPC430334-1GEA
364
EUR
APOSPC430334-1G
1-(4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidin-1-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
1-(4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidin-1-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Formel:
C₁₄H₁₂F₅NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12912617 CAS-Nummer: 1198287-09-0 |