tert-Butyl 4-(2,4-difluorobenzoyl)piperidine-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC430336-1G
APOSPC430336-1GEA
364
EUR
APOSPC430336-1G
tert-Butyl 4-(2,4-difluorobenzoyl)piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-(2,4-difluorobenzoyl)piperidine-1-carboxylate
Formel:
C₁₇H₂₁F₂NO₃ Molecular Weight: 325,35 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12068396 CAS-Nummer: 1159825-99-6 |