N-(4-Benzylpiperazin-1-yl)-2,2,2-trifluoroacetamide
Lieferant: Apollo Scientific
PC430339-1G
APOSPC430339-1GEA
546
EUR
APOSPC430339-1G
N-(4-Benzylpiperazin-1-yl)-2,2,2-trifluoroacetamide
N-(4-Benzylpiperazin-1-yl)-2,2,2-trifluoroacetamide
Formel:
C₁₃H₁₆F₃N₃O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12912660 CAS-Nummer: 1198285-47-0 |