tert-Butyl-4-(2,2,2-trifluoroacetamido)piperazine-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC430340-1G
APOSPC430340-1GEA 546 EUR
APOSPC430340-1G
tert-Butyl-4-(2,2,2-trifluoroacetamido)piperazine-1-carboxylate
tert-Butyl-4-(2,2,2-trifluoroacetamido)piperazine-1-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₈F₃N₃O₃
Molecular Weight: 297,28 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12912661
CAS-Nummer: 1198286-22-4