tert-Butyl 9-oxo-7-(2,2,2-trifluoroacetyl)-3,7-diaza-bicyclo[3.3.1]nonane-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC430344-1G
APOSPC430344-1GEA
865
EUR
APOSPC430344-1G
tert-Butyl 9-oxo-7-(2,2,2-trifluoroacetyl)-3,7-diaza-bicyclo[3.3.1]nonane-3-carboxylate
tert-Butyl 9-oxo-7-(2,2,2-trifluoroacetyl)-3,7-diaza-bicyclo[3.3.1]nonane-3-carboxylate
Formel:
C₁₄H₁₉F₃N₂O₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28016261 CAS-Nummer: 1823420-46-7 |