3-Fluorpyridin-N-oxid
Lieferant: Apollo Scientific
PC430345-5G
APOSPC430345-5GEA 181 EUR
APOSPC430345-5G
3-Fluorpyridin-N-oxid
3-Fluorpyridin-N-oxid
Formel: C₅H₄FNO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03095181
CAS-Nummer: 695-37-4