3-(2'-Fluorbenzyloxy)phenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
PC430500-250MG
APOSPC430500-250MGEA
125
EUR
APOSPC430500-250MG
3-(2'-Fluorbenzyloxy)phenylboronsäure
3-(2'-Fluorbenzyloxy)phenylboronsäure
Formel:
C₁₃H₁₂BFO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07369750 CAS-Nummer: 849062-13-1 |