3-(4'-Fluorbenzyloxy)phenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(3-((4-Fluorobenzyl)oxy)phenyl)boronic acid
PC430502-1G
APOSPC430502-1GEA
42.2
EUR
APOSPC430502-1G
3-(4'-Fluorbenzyloxy)phenylboronsäure
3-(4'-Fluorbenzyloxy)phenylboronsäure
Formel:
C₁₃H₁₂BFO₃ Molecular Weight: 246,0420 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08705238 CAS-Nummer: 1072952-03-4 |