Kalium(piperidin-1-ylmethyl)trifluoroborat
Lieferant: Apollo Scientific
PC430504-250MG
APOSPC430504-250MGEA
137
EUR
APOSPC430504-250MG
Kalium(piperidin-1-ylmethyl)trifluoroborat
Kalium(piperidin-1-ylmethyl)trifluoroborat
Formel:
C₆H₁₂BF₃N·K Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10566509 CAS-Nummer: 888711-54-4 |