2-Chlor-4-fluor-5-sulfamoylbenzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
PC430506-1G
APOSPC430506-1GEA
119
EUR
APOSPC430506-1G
2-Chlor-4-fluor-5-sulfamoylbenzoesäure
2-Chlor-4-fluor-5-sulfamoylbenzoesäure
Formel:
C₇H₅ClFNO₄S Molecular Weight: 253,6353 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01321357 CAS-Nummer: 4793-24-2 |