3-(Trifluoroacetamido)pyrrolidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC430507-1G
APOSPC430507-1GEA
143
EUR
APOSPC430507-1G
3-(Trifluoroacetamido)pyrrolidine hydrochloride
3-(Trifluoroacetamido)pyrrolidine hydrochloride
Formel:
C₆H₉F₃N₂O Molecular Weight: 218,60 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01090944 CAS-Nummer: 84424-06-6 |