5-Fluoro-2-nitrophenylacetonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(5-Fluoro-2-nitrophenyl)acetonitrile
PC430509-1G
APOSPC430509-1GEA
51
EUR
APOSPC430509-1G
5-Fluoro-2-nitrophenylacetonitrile 95%
5-Fluoro-2-nitrophenylacetonitrile
Formel:
C₈H₅FN₂O₂ Molecular Weight: 180,14 g/mol Schmelzpunkt: 70…72 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00039742 CAS-Nummer: 3456-75-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |