4-(4'-Fluorbenzyloxy)phenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(4-((4-Fluorobenzyl)oxy)phenyl)boronic acid
PC430510-1G
APOSPC430510-1GEA
43.5
EUR
APOSPC430510-1G
4-(4'-Fluorbenzyloxy)phenylboronsäure
4-(4'-Fluorbenzyloxy)phenylboronsäure
Formel:
C₁₃H₁₂BFO₃ Molecular Weight: 246.0420 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07784403 CAS-Nummer: 871125-82-5 |