Potassium 3-trifluoroborato-4-mopholinopropan-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Potassium trifluoro(3-morpholino-3-oxopropyl)borate
PC430512-250MG
APOSPC430512-250MGEA
105
EUR
APOSPC430512-250MG
Potassium 3-trifluoroborato-4-mopholinopropan-1-one
Potassium 3-trifluoroborato-4-mopholinopropan-1-one
Formel:
C₇H₁₂BF₃NO₂·K Molecular Weight: 249.08 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10700166 CAS-Nummer: 1150654-74-2 |