4-(Trifluoromethyl)phenethyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
PC430514-1G
APOSPC430514-1GEA
0
EUR
APOSPC430514-1G
4-(Trifluoromethyl)phenethyl alcohol
4-(Trifluoromethyl)phenethyl alcohol
Formel:
C₉H₉F₃O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06411331 CAS-Nummer: 2968-93-6 |