4-Chloro-7-fluoro-quinoline-3-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
PC430515-250MG
APOSPC430515-250MGEA
158
EUR
APOSPC430515-250MG
4-Chloro-7-fluoro-quinoline-3-carbonitrile
4-Chloro-7-fluoro-quinoline-3-carbonitrile
Formel:
C₁₀H₄ClFN₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06796584 CAS-Nummer: 622369-70-4 |