2-Chlor-6-fluorbenzothiazol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Chloro-6-fluorobenzo[d]thiazole
PC430516-5G
APOSPC430516-5GEA
59.6
EUR
APOSPC430516-5G
2-Chlor-6-fluorbenzothiazol
2-Chloro-6-fluorobenzothiazole
Formel:
C₇H₃ClFNS Molecular Weight: 187,62 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04448822 CAS-Nummer: 399-74-6 |