2-(2-Fluorophenoxy)-1-ethanamine
Lieferant: Apollo Scientific
PC430517-250MG
APOSPC430517-250MGEA
161
EUR
APOSPC430517-250MG
2-(2-Fluorophenoxy)-1-ethanamine
2-(2-Fluorophenoxy)-1-ethanamine
Formel:
C₈H₁₀FNO Molecular Weight: 155,17 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00235182 CAS-Nummer: 120351-90-8 |