2-Chloro-5-trifluoromethyl-benzamidine
Lieferant: Apollo Scientific
PC430521-250MG
APOSPC430521-250MGEA
176
EUR
APOSPC430521-250MG
2-Chloro-5-trifluoromethyl-benzamidine
2-Chloro-5-trifluoromethyl-benzamidine
Formel:
C₈H₆ClF₃N₂ Molecular Weight: 222,595 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05662902 CAS-Nummer: 885963-61-1 |