4,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidin-5-amine
Lieferant: Apollo Scientific
PC430525-100MG
APOSPC430525-100MGEA
200
EUR
APOSPC430525-100MG
4,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidin-5-amine
4,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidin-5-amine
Formel:
C₅H₂Cl₂F₃N₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08436613 CAS-Nummer: 2344-17-4 |