4-Amino-5-(2-trifluoromethoxy-phenyl)-4H-[1,2,4]triazole-3-thiol
Lieferant: Apollo Scientific
PC430526-100MG
APOSPC430526-100MGEA
0
EUR
APOSPC430526-100MG
4-Amino-5-(2-trifluoromethoxy-phenyl)-4H-[1,2,4]triazole-3-thiol
4-Amino-5-(2-trifluoromethoxy-phenyl)-4H-[1,2,4]triazole-3-thiol
Formel:
C₉H₇F₃N₄OS Molecular Weight: 276,238 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14585448 CAS-Nummer: 1174189-81-1 |