2-(4-Fluorophenoxy)-1-ethanamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(4-Fluorophenoxy)ethylamine
PC430528-500MG
APOSPC430528-500MGEA
203
EUR
APOSPC430528-500MG
2-(4-Fluorophenoxy)-1-ethanamine 95%
2-(4-Fluorophenoxy)-1-ethanamine
Formel:
C₈H₁₀FNO Molecular Weight: 155,17 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00235183 CAS-Nummer: 6096-89-5 |