2-(4-Fluoro-phenoxy)-acetamidine
Lieferant: Apollo Scientific
PC430530-250MG
APOSPC430530-250MGEA
232
EUR
APOSPC430530-250MG
2-(4-Fluoro-phenoxy)-acetamidine
2-(4-Fluoro-phenoxy)-acetamidine
Formel:
C₈H₉FN₂O Molecular Weight: 168,168 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07371514 CAS-Nummer: 284029-62-5 |