3-(Aminomethyl)-5-fluoro-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
PC430531-250MG
APOSPC430531-250MGEA
232
EUR
APOSPC430531-250MG
3-(Aminomethyl)-5-fluoro-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
3-(Aminomethyl)-5-fluoro-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
Formel:
C₉H₉FN₂O Molecular Weight: 180,179 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06738904 CAS-Nummer: 518066-41-6 |