4-(Trifluoromethyl)-6-(furan-2-yl)pyrimidine-2-thiol
Lieferant: Apollo Scientific
PC430533-100MG
APOSPC430533-100MGEA
252
EUR
APOSPC430533-100MG
4-(Trifluoromethyl)-6-(furan-2-yl)pyrimidine-2-thiol
4-(Trifluoromethyl)-6-(furan-2-yl)pyrimidine-2-thiol
Formel:
C₉H₅F₃N₂OS Molecular Weight: 246,209 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01929341 CAS-Nummer: 329710-06-7 |