2-Hydroxy-5-(4'-fluorophenyl)benzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-(4-Fluorophenyl)-2-formylphenol
PC430536-500MG
APOSPC430536-500MGEA
252
EUR
APOSPC430536-500MG
2-Hydroxy-5-(4'-fluorophenyl)benzaldehyde
2-Hydroxy-5-(4'-fluorophenyl)benzaldehyde
Formel:
C₁₃H₉FO₂ Molecular Weight: 216,208 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06802113 CAS-Nummer: 847754-82-9 |