N-(4-Fluorobenzyl)-6-chloropyrimidin-4-amine
Lieferant: Apollo Scientific
PC430537-500MG
APOSPC430537-500MGEA
274
EUR
APOSPC430537-500MG
N-(4-Fluorobenzyl)-6-chloropyrimidin-4-amine
N-(4-Fluorobenzyl)-6-chloropyrimidin-4-amine
Formel:
C₁₁H₉ClFN₃ Molecular Weight: 237,661 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09756972 CAS-Nummer: 945896-79-7 |