7-Fluoro-1,4-dihydro-6-methoxy-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC430540-100MG
APOSPC430540-100MGEA
337
EUR
APOSPC430540-100MG
7-Fluoro-1,4-dihydro-6-methoxy-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid
7-Fluoro-1,4-dihydro-6-methoxy-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid
Formel:
C₁₁H₈FNO₄ Molecular Weight: 237,184 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18157741 CAS-Nummer: 622369-36-2 |