4-Acetamido-3-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC430542-100MG
APOSPC430542-100MGEA 337 EUR
APOSPC430542-100MG
4-Acetamido-3-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
4-Acetamido-3-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
Formel: C₈H₇ClFNO₃S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052328
CAS-Nummer: 349-71-3