N-(4-Fluorobenzyl)-6-chloropyridazin-3-amine
Lieferant: Apollo Scientific
PC430543-500MG
APOSPC430543-500MGEA 337 EUR
APOSPC430543-500MG
N-(4-Fluorobenzyl)-6-chloropyridazin-3-amine
N-(4-Fluorobenzyl)-6-chloropyridazin-3-amine
Formel: C₁₁H₉ClFN₃
Molecular Weight: 237,661 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07681959
CAS-Nummer: 872102-12-0