tert-Butyl 4-(2-fluoro-6-hydroxyphenyl)piperidine-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC430544-100MG
APOSPC430544-100MGEA
346
EUR
APOSPC430544-100MG
tert-Butyl 4-(2-fluoro-6-hydroxyphenyl)piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-(2-fluoro-6-hydroxyphenyl)piperidine-1-carboxylate
Formel:
C₁₆H₂₂FNO₃ Molecular Weight: 295,349 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14585455 CAS-Nummer: 1206970-27-5 |