4-Fluoro-3-[5-(morpholin-4-ylmethyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]benzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
PC430546-250MG
APOSPC430546-250MGEA
346
EUR
APOSPC430546-250MG
4-Fluoro-3-[5-(morpholin-4-ylmethyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]benzaldehyde
4-Fluoro-3-[5-(morpholin-4-ylmethyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]benzaldehyde
Formel:
C₁₄H₁₄FN₃O₃ Molecular Weight: 291.28 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12026826 CAS-Nummer: 1119450-78-0 |