(3,9-Diaza-spiro[5.5]undec-3-yl)(2-fluoro-phenyl)methanone
Lieferant: Apollo Scientific
PC430549-100MG
APOSPC430549-100MGEA 379 EUR
APOSPC430549-100MG
(3,9-Diaza-spiro[5.5]undec-3-yl)(2-fluoro-phenyl)methanone
(3,9-Diaza-spiro[5.5]undec-3-yl)(2-fluoro-phenyl)methanone
Formel: C₁₆H₂₁FN₂O
Molecular Weight: 276,349 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD14585279
CAS-Nummer: 1206970-65-1