7-Chloro-3-(3-fluorophenyl)naphthalene-1-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC430550-250MG
APOSPC430550-250MGEA
389
EUR
APOSPC430550-250MG
7-Chloro-3-(3-fluorophenyl)naphthalene-1-carboxylic acid
7-Chloro-3-(3-fluorophenyl)naphthalene-1-carboxylic acid
Formel:
C₁₇H₁₀ClFO₂ Molecular Weight: 300.712 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14585483 CAS-Nummer: 1206969-68-7 |