2-(4-Fluorophenyl)-2-(7-oxo-5H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6(7h)-yl)acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC430553-250MG
APOSPC430553-250MGEA
441
EUR
APOSPC430553-250MG
2-(4-Fluorophenyl)-2-(7-oxo-5H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6(7h)-yl)acetic acid
2-(4-Fluorophenyl)-2-(7-oxo-5H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6(7h)-yl)acetic acid
Formel:
C₁₅H₁₁FN₂O₃ Molecular Weight: 286,258 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14585256 CAS-Nummer: 1218657-27-2 |