2-Fluoro-5-(6-Fluoropyridin-3-yl)benzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
PC430554-500MG
APOSPC430554-500MGEA
441
EUR
APOSPC430554-500MG
2-Fluoro-5-(6-Fluoropyridin-3-yl)benzaldehyde
2-Fluoro-5-(6-Fluoropyridin-3-yl)benzaldehyde
Formel:
C₁₂H₇F₂NO Molecular Weight: 219.187 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14585404 CAS-Nummer: 1206969-49-4 |