5-(2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenoxy)pyrazin-2-amine
Lieferant: Apollo Scientific
PC430557-250MG
APOSPC430557-250MGEA
461
EUR
APOSPC430557-250MG
5-(2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenoxy)pyrazin-2-amine
5-(2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenoxy)pyrazin-2-amine
Formel:
C₁₁H₇ClF₃N₃O Molecular Weight: 289,641 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14585379 CAS-Nummer: 1206970-21-9 |