7-Chloro-n-(2-fluorophenyl)thiazolo[5,4-d]pyrimidin-2-amine
Lieferant: Apollo Scientific
PC430559-250MG
APOSPC430559-250MGEA
483
EUR
APOSPC430559-250MG
7-Chloro-n-(2-fluorophenyl)thiazolo[5,4-d]pyrimidin-2-amine
7-Chloro-n-(2-fluorophenyl)thiazolo[5,4-d]pyrimidin-2-amine
Formel:
C₁₁H₆ClFN₄S Molecular Weight: 280,709 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16987529 CAS-Nummer: 1242240-95-4 |